SAB1301290
ANTI-LC3 (APG8C) (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
LC3C, MAP1LC3C, microtubule-associated protein 1 light chain 3 gamma
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
16852 Da
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MAP1LC3C(440738)