SAB1300094
Anti-PKCε (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-NPKC-ε, Anti-PKCE, Anti-PRKCE, Anti-Protein kinase C, ε type
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRKCE(5581)
Descrizione generale
Immunogeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human PKC.
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)