S9915
Stem Cell Factor from mouse
≥95% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
SCF, c-Kit ligand
Scegli un formato
CHF 458.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 458.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Stem Cell Factor from mouse, SCF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE and HPLC)
Stato
powder
Potenza
≤10 ng/mL ED50/EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
18.3 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<1 EU/μg
Colore
white
Solubilità
water: soluble
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Kitl(17311) , kitl(17311)
Descrizione generale
Recombinant mouse stem cell factor (SCF) is a 18.3 kDa protein containing 164 amino acid residues.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)