S7547
D-sorbitolo
≥98% (GC), BioXtra
Sinonimo/i:
D-glucitolo
Prodotti consigliati
Densità del vapore
<1 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥98% (GC)
Stato
powder or chunks
Impurezze
<0.001% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
<0.1%
Colore
white
Intervallo di pH utile
5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L)
Punto di fusione
98-100 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless (room temperature)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): <0.005%
sulfate (SO42-): <0.01%
Cationi in tracce
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)