Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 vials | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 229.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
23201100
CHF 229.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
technique(s)
whole genome amplification: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
20-25°C
General description
The DNA-blocked “Staph-Seq” cells are ideally suited for studying recruitment of low abundance transcription factors (TF) in genome wide location analysis experiments such as ChIP-chip and ChIP-Seq. Sequencing quality modified Staph A (Staph-Seq) is achieved by employing a proprietary DNA-blocking technology to prevent Staph A DNA contamination of next-generation sequencing data in ChIP-Seq experiments. The high surface-density of endogenous protein A on the cell wall of Staph A serves as an excellent matrix to pull-down rare TF-associated chromatin complexes.
Learn more about ChIP kits and protocol.
Learn more about ChIP kits and protocol.
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description preswollen, 45-165 μm (wet), exclusion limit ~4,000,000 Da | description Cross-linked | description preswollen, 24-44 μm (wet), average exclusion limit ~4,000,000 Da |
| technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) LPLC: suitable, RNA extraction: suitable | technique(s) - | technique(s) RNA extraction: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. 20-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?