Documenti fondamentali
S5643
Sigma-Aldrich
Sulfanilic acid
ACS reagent, 98.0-102.0%
Sinonimo/i:
4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
About This Item
Formula condensata:
4-(H2N)C6H4SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.19
Beilstein:
908765
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
ACS reagent
Saggio
98.0-102.0%
Impurezze
≤0.02% Insoluble in sodium carbonate solution
Residuo alla calcinazione
≤0.01%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrite (NO2-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1