S4920
SITE Liquid Media Supplement (100×)
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Media supplement
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile-filtered
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
- Insulin: a polypeptide hormone that promotes the uptake of glucose and amino acids and may owe an observed mitogenic effect to this property.[4]
- Transferrin: an iron-transport protein. Iron is an essential trace element but can be toxic in its free form. To nourish cells in culture, iron is supplied bound to transferrin in serum.[5]
- Selenium: an essential trace element normally provided by serum.[6]
- Ethanolamine: plays a significant role in the proliferation of hybridoma cells and frequently is added to supplements used for culturing these cells.[7]
Componenti
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)