S4316
Amyloid Precursor Protein β, Secreted human
recombinant, expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged), solution
Sinonimo/i:
Amyloid Precursor Protein β, Secreted, sAPPβ
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)