Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 559.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.28
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-158-6
Beilstein/REAXYS Number:
53259
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc2OC3OC=CC3c2c4Oc5cccc(O)c5C(=O)c14
InChI
1S/C18H12O6/c1-21-11-7-12-13(8-5-6-22-18(8)24-12)17-15(11)16(20)14-9(19)3-2-4-10(14)23-17/h2-8,18-19H,1H3
InChI key
UTSVPXMQSFGQTM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Initiates lung and liver tumors under experimental conditions.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color yellow | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sterigmatocystin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?