S2941
SKF-75670 hydrobromide
>98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
7,8-dihydroxy-3-methyl-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrobromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
white
Solubilità
DMSO: soluble 12 mg/mL
H2O: insoluble
Stringa SMILE
Br.CN1CCc2cc(O)c(O)cc2C(C1)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19NO2.BrH/c1-18-8-7-13-9-16(19)17(20)10-14(13)15(11-18)12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,9-10,15,19-20H,7-8,11H2,1H3;1H
KWTPHNVUAVFKGB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD1(1812)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3