S2320
Anti-SFRS2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, PBS solution, contains 0.09% sodium azide as preservative
Sinonimo/i:
Anti-Splicing Factor Arginine/serine-rich 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
PBS solution
PM
antigen 25.6 kDa
contiene
0.09% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SFRS2(6427)
mouse ... Sfrs2(20382)
rat ... Sfrs2(494445)
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Descrizione del bersaglio
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves