Merck
S0501
Sodium nitroprusside dihydrate
Sinonimo/i:
Nitroprusside sodium, SNP, Sodium nitroferricyanide, Sodium pentacyanonitrosylferrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.95
EC Number:
238-373-9
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
InChI key
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Releases NO in vivo, thus activating guanylyl cyclase, ADP-ribosyltransferase, and cyclooxygenase and inhibiting lipoxygenase. Induces vasodilation and inhibits platelet aggregation.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium nitroprusside dihydrate
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)