Vai a
RAB1450
Human Fc gamma RIIIB ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 824.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... FCGR3B(2215)
Input:
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
CHF 824.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FCGR3B(2215)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RAB0803RAB1149RAB1531
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
-
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
Gene Information
human ... FCGR3B(2215)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... IL9R(3581)
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
rat
species reactivity
human
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 pg/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
input
-
input
-
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)