Vai a
RAB1149
Rat IL-7 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 619.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
rat
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
CHF 619.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
species reactivity
rat
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 pg/ml
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
This ELISA antibody pair detects Rat IL-7
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RAB1110RAB0289RAB1125
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
description
for serum, plasma and cell culture supernatant
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
species reactivity
rat
species reactivity
rabbit
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 pg/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.8 pg/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 pg/mL
standard curve range: 8.19-2000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.6 ng/ml
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)