Documenti fondamentali
RAB1370
Sigma-Aldrich
Human CILP-1 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Scegli un formato
96 WELLS
CHF 594.00
CHF 594.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 WELLS
CHF 594.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.84
CHF 594.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.05 ng/mL
standard curve range: 0.053-13 ng/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CILP(8483)
Descrizione generale
This ELISA antibody pair detects Human CILP-1. Other species not yet determined.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)