Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kit | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 522.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... ERBB2(2064)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
CHF 522.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartispecies reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-Erb-B2.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information human ... ERBB2(2064) | Gene Information human ... BLK(640) | Gene Information human ... AXL(558) | Gene Information human ... ALK(238) |
| assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <10% |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?