Documenti fondamentali
RAB0936
Sigma-Aldrich
Phosphotyrosine BLK / Tyrosine-protein Kinase Blk ELISA Kit
Scegli un formato
1 KIT
CHF 791.00
CHF 791.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
CHF 791.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.84
CHF 791.00
Check Cart for Availability
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... BLK(640)
Descrizione generale
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-BLK.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDS
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)