Documenti fondamentali
RAB0636
Sigma-Aldrich
Human CD79A ELISA Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.65 ng/mL
standard curve range: 0.614-150 ng/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CD79A(973)
Descrizione generale
The CD79A ELISA kit provides for the Quantitative measurement of CD79alpha in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Muznay Khawaja et al.
Lupus science & medicine, 7(1) (2020-10-08)
Loss of positivity of antiphospholipid antibodies has been observed in clinical practice post-thrombosis in patients with SLE with secondary antiphospholipid syndrome (APS). Our study defined the frequency of this loss and the duration before positivity recurred. In this prospective study
Arshi Khanam et al.
Scientific reports, 10(1), 19924-19924 (2020-11-18)
Exhaustion of Hepatitis C Virus (HCV)-specific T cells and abnormal B cell function is a hallmark of chronic HCV infection. Direct-acting antiviral (DAA) therapies are effective in achieving sustained virologic response (SVR), however, whether successful DAA treatment reconstitute T follicular