Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
96 wells | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 517.00 |
Informazioni su questo articolo
sample type urine
sample type plasma
sample type serum
CHF 517.00
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.5 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL18(3606)
General description
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description for serum, plasma, cell culture supernatants and urine | description - | description - | description - |
| species reactivity human | species reactivity porcine | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information human ... IL18(3606) | Gene Information Porcine ... IL18(397057) | Gene Information human ... Il18R1(8809) | Gene Information human ... IL17B(27190) |
| input sample type cell culture supernatant(s) | input sample type cell culture supernatant(s) | input sample type serum | input sample type plasma |
| assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?