RAB0200
Gastrin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Sinonimo/i:
Gastrin
Scegli un formato
CHF 511.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 511.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Prodotti consigliati
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
input
sample type serum
sample type plasma
sample type culture supernatant(s)
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 9.92 pg/mL
standard curve range: 0.1–1000 pg/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GAST(2520)
Descrizione generale
Gastrin is a peptide hormone released in gastrointestinal region of the body.[1][2] It is specifically produced by the G-cells in stomach and duodenum.[2] During embryogenesis, gastrin secretion is observed only in the pancreas.[3] Gastrin is also localized to the renal tubules.[2] The GAST gene is mapped to human chromosome 17q21.2.[4]
Immunogeno
Applicazioni
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Azioni biochim/fisiol
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- RABHRP3HRP-StreptavidinSDS
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)