RA2VC-EP
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
swing-out rotor, A-2-VCm non aerosol tight
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
skirt
to hold 2 x MTP or skirted PCR plates (max height 27 mm)
to hold 2 x deepwell plates (max height 27 mm)
A-2-VCm non aerosol tight
swing-out rotor
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022822241 (North America)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)