Documenti fondamentali
R8900
Sigma-Aldrich
Ro 8-4304
solid
Scegli un formato
5 MG
CHF 195.00
CHF 195.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 195.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H23FN2O3 · HCl
Peso molecolare:
406.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 195.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Stato
solid
Livello qualitativo
Solubilità
H2O: ≤0.5 mg/mL
Ideatore
Roche
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.NC(=O)c1ccc(OCCC(O)N2CCC(=CC2)c3ccc(F)cc3)cc1
InChI
1S/C21H23FN2O3.ClH/c22-18-5-1-15(2-6-18)16-9-12-24(13-10-16)20(25)11-14-27-19-7-3-17(4-8-19)21(23)26;/h1-9,20,25H,10-14H2,(H2,23,26);1H
NYFXHCMXYODFLP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GRIN2B(2904)
Azioni biochim/fisiol
NR2B-selective, noncompetitive NMDA glutamate receptor antagonist
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shuai Huang et al.
Molecular plant, 9(12), 1620-1633 (2016-10-21)
Nucleotide-binding leucine-rich repeat (NLR) proteins serve as immune receptors in both plants and animals. To identify components required for NLR-mediated immunity, we designed and carried out a chemical genetics screen to search for small molecules that can alter immune responses
Neuronal nicotinic acetylcholine receptors as novel drug targets.
G K Lloyd et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 292(2), 461-467 (2000-01-20)
Ghelardini, C., et al.
Drug Development Research, 40, 251-258 (1997)