R7532
RRD-251 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2,4-Dichlorophenyl)carbamimidothioic acid methyl ester hydrochloride, 2-(2,4-Dichlorobenzyl)-2-thiopseudourea hydrochloride, Rb/Raf-1 disruptor 251 hydrochloride, S-(2,4-Dichlorobenzyl)-isothiouronium hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
H2O: >2 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.NC(=N)SCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2N2S.ClH/c9-6-2-1-5(7(10)3-6)4-13-8(11)12;/h1-3H,4H2,(H3,11,12);1H
COMNQRICZGJVLE-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)