Documenti fondamentali
8.14145
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol bis-mercaptoacetate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethylene glycol bis-mercaptoacetate, Ethylene glycol dithioacetate
Scegli un formato
100 ML
CHF 76.90
CHF 76.90
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 76.90
About This Item
Formula condensata:
(HSCH2COOCH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
204-653-4
NACRES:
NA.22
CHF 76.90
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
liquid
Potenza
330 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
137-139 °C/2 hPa
Densità
1.32 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
SCC(=O)OCCOC(=O)CS
InChI
1S/C6H10O4S2/c7-5(3-11)9-1-2-10-6(8)4-12/h11-12H,1-4H2
PSYGHMBJXWRQFD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.310 - 1.320
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2