Documenti fondamentali
R6627
Sigma-Aldrich
Rubidium perchlorate
About This Item
Formula condensata:
RbClO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.92
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Stringa SMILE
[Rb+].[O-]Cl(=O)(=O)=O