R1756
Rhodanese from bovine liver
Type II, essentially salt-free, lyophilized powder, 100-300 units/mg solid
Sinonimo/i:
Thiosulfate Sulfur Transferase, Thiosulfate:cyanide sulfurtransferase
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
Type II
Forma fisica
essentially salt-free, lyophilized powder
Attività specifica
100-300 units/mg solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3