R116
Riluzole
≥98% (HPLC), solid, glutamate release inhibitor
Sinonimo/i:
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Riluzole, solid
Forma fisica
solid
Ideatore
Sanofi Aventis
Stringa SMILE
Nc1nc2ccc(OC(F)(F)F)cc2s1
InChI
1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-4-1-2-5-6(3-4)15-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
rat ... Scnn1g(24768)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges