Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 20.50 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5973-0015
Feature:
capacity 24 1.5-mL tubes (4 × 6), Holds 24 x 1.5-mL tubes
Material:
glass-filled acetal
Packaging:
pack of 1 ea
CHF 20.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
glass-filled acetal
feature
capacity 24 1.5-mL tubes (4 × 6), Holds 24 x 1.5-mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5973-0015
L × W × H
143 mm × 90 mm × 52 mm
General description
Two-tiered design. Holes in upper and lower tiers offer stable support; wide spacing minimizes interference from overlapping lips. Compatible with most laboratory chemicals, except acids. Autoclavable
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| feature capacity 24 1.5-mL tubes (4 × 6), Holds 24 x 1.5-mL tubes | feature Holds 64 x 1.5 mL tubes | feature Holds 12 x 1.5/2 mL tubes |
| manufacturer/tradename Nalgene® 5973-0015 | manufacturer/tradename Nalgene® 5055-5015 | manufacturer/tradename Bel-Art F18742-0125 |
| material glass-filled acetal | material polycarbonate | material turquoise |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 4 ea | packaging pkg of 1 ea |
| L × W × H 143 mm × 90 mm × 52 mm | L × W × H - | L × W × H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcentrifuge tube rack, Nalgene®
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?