R0533
Rifapentine
Sinonimo/i:
3-(((4-cyclopentyl-1-piperazinyl)imino)methyl)rifamycin, Cyclopentylrifampicin, DL 473
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥93.5%
Forma fisica
powder or crystals
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C47H64N4O12/c1-24-13-12-14-25(2)46(59)49-37-32(23-48-51-20-18-50(19-21-51)31-15-10-11-16-31)41(56)34-35(42(37)57)40(55)29(6)44-36(34)45(58)47(8,63-44)61-22-17-33(60-9)26(3)43(62-30(7)52)28(5)39(54)27(4)38(24)53/h12-14,17,22-24,26-28,31,33,38-39,43,53-57H,10-11,15-16,18-21H2,1-9H3,(H,49,59)/b13-12+,22-17+,25-14-,48-23?/t24-,26+,27+,28+,33?,38-,39+,43+,47-/m0/s1
WDZCUPBHRAEYDL-OABFQHKQSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3