Documenti fondamentali
R0509
Worthington Accessories
cast aluminum roller base with 5 wheels for 35 L Dewar
Sinonimo/i:
dewar base
Scegli un formato
1 EA
CHF 425.00
CHF 425.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 425.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103000
NACRES:
NB.22
CHF 425.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Worthington 366783
tecniche
cryopreservation: suitable
Avvertenza
Weight of filled 35L Dewar can exceed 100lbs (45kg). Use of roller base is strongly recommended for safe transport.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)