Key Documents
Q2250
Sigma-Aldrich
3-Quinuclidone hydrochloride
Sinonimo/i:
1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.63
Beilstein:
3695039
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.O=C1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H11NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6H,1-5H2;1H
RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3