Documenti fondamentali
Q1878
Sigma-Aldrich
Quinine
Sinonimo/i:
6′-Methoxycinchonidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.42
Beilstein:
91867
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Punto di fusione
173-175 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
LOUPRKONTZGTKE-WZBLMQSHSA-N
Azioni biochim/fisiol
Potassium channel blocker
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
F Azadmehr et al.
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 127, 59-67 (2019-02-01)
This study employed a molecularly imprinted composite (MIC) to develop a selective and very sensitive sensor for the determination of quinine. To fabricate the MIC sensor, 3-methyl-4-nitrophenol (MNP) and L-tyrosine (Tyr) were simultaneously electrodeposited in acidic media containing HAuCl4 to