PZ0245
PF-05105679
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[[[(1R)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl](3-quinolinylcarbonyl)amino]methyl]-benzoic acid, PF05105679, [(R)-3-[(1-(4-fluorophenyl)ethyl)(quinolin-3-ylcarbonyl)amino]methylbenzoic acid
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Azioni biochim/fisiol
Transient receptor potential cation channel subfamily M member 8 (TRPM8) antagonist, PF-05105679 [(R)-3-[(1-(4-fluorophenyl)ethyl)(quinolin-3-ylcarbonyl)amino]methylbenzoic acid] acts as a clinical tool to assess the function of TRPM8 in modulating the body temperature. It also helps to determine its role in the treatment of pain in humans.[1]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)