PZ0209
PF-06465469
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[4-Amino-1-[(3R)-1-(1-oxo-2-propen-1-yl)-3-piperidinyl]-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl]-N-[3-methyl-4-(1-methylethyl)phenyl]-benzamide
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1(C[C@@H](CCC1)[n]2nc(c5c2ncnc5N)c3cc(ccc3)C(=O)Nc4cc(c(cc4)C(C)C)C)C(=O)C=C
InChI
1S/C30H33N7O2/c1-5-25(38)36-13-7-10-23(16-36)37-29-26(28(31)32-17-33-29)27(35-37)20-8-6-9-21(15-20)30(39)34-22-11-12-24(18(2)3)19(4)14-22/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18,23H,1,7,10,13,16H2,2-4H3,(H,34,39)(H2,31,32,33)/t23-/m1/s1
CGJVMKJGKFEHTL-HSZRJFAPSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Tec kinases respond to cellular stimulation by various receptors and are involved in signaling pathways.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology