PRS4535
Anti-NIPSNAP (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-NIPSNAP1, Anti-Nipsnap homolog 1 (C. elegans), Anti-Non-neuronal SNAP25-like protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NIPSNAP1(8508)
Immunogeno
Linkage
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2