PRI001
PREADIPOCYTE ISOLATION KIT
Sufficient for 5 g of tissue
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 5 g tissue
Confezionamento
pkg of 1 kit
Condizioni di stoccaggio
protect from light
tecniche
protein purification: suitable
tissue culture: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)