PLA0304
Goat anti-HIF1-alpha Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
ARNT interacting protein, ARNT-interacting protein, HIF-1-alpha, HIF-1A, HIF-1alpha, HIF1, HIF1-ALPHA, MOP1, PAS domain-containing protein 8, PASD8, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor), bHLHe78, basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP1, class E basic helix-loop-helix protein 78, hypoxia inducible factor 1, hypoxia-inducible factor 1, hypoxia-inducible factor 1 alpha isoform I.3, hypoxia-inducible factor1alpha, member of PAS protein 1, member of PAS superfamily 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
Numero d’accesso
NP_001521.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
goat ... HIF1-alpha(3091)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)