P9638
L-α-Phosphatidylinositol 4-monophosphate sodium salt
≥98%
Sinonimo/i:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol 4-phosphate) sodium-potassium salt, Diphosphoinositide sodium salt, PIP, PtdInsP
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Solubilità
H2O: soluble
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3