Vai a
P9564
Phleomycin
from Streptomyces verticillus, powder, DNA replication inhibitor
Sinonimo/i:
FT-0697305
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 105.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 401.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’210.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
CHF 105.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Phleomycin from Streptomyces verticillus, powder
form
powder
Quality Segment
shelf life
2 yr
color
blue
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C51H75N17O21S2/c1-16-29(65-41(68-38(16)54)21(8-27(53)72)60-9-20(52)39(55)78)44(82)67-31(34(22-10-58-15-61-22)88-49-50(5,36(76)33(74)25(11-69)87-49)89-47-37(77)51(85,48(57)84)35(75)26(12-70)86-47)45(83)62-18(3)32(73)17(2)42(80)66-30(19(4)71)43(81)59-7-6-28-63-24(14-90-28)46-64-23(13-91-46)40(56)79/h10,13,15,17-18,20-21,24-26,30-37,47,49,60,69-70,73-77,85H,6-9,11-12,14,52H2,1-5H3,(H2,53,72)(H2,55,78)(H2,56,79)(H2,57,84)(H,58,61)(H,59,81)(H,62,83)(H,66,80)(H,67,82)(H2,54,65,68)/t17?,18?,20?,21?,24?,25-,26?,30?,31?,32?,33+,34?,35-,36-,37-,47-,49-,50-,51+/m0/s1
InChI key
QRBLKGHRWFGINE-UGWAGOLRSA-N
General description
Phleomycin is a glycopeptide antibiotic and is a member of the bleomycin family.[1]
Application
Phleomycin from Streptomyces verticillus has been used as an antibiotic in the screening of transformants of Trypanosoma brucei[2]. It has also been used as an antibiotic in the maintenance of Escherichia coli.[3]
Biochem/physiol Actions
Phleomycin can bind and intercalate with the DNA that leads to DNA strand breaks. It acts as an inhibitor of DNA replication.[1]
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B5507153615711
form
powder
form
crystalline
form
powder or crystals
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
blue
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
-
shelf life
2 yr
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)