P9436
Pectin, esterified potassium salt from citrus fruit
extent of labeling: 55-70% esterified
Sinonimo/i:
Pectic acid, potassium salt, Potassium pectate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
citrus
Stato
powder
Grado di funzionalizzazione
55-70% esterified
Descrizione generale
Applicazioni
- in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)[2]
- in the determination of optimum pH of pectate lyase 10A (Pel10Acm) activity and in high-performance anion-exchange chromatography (HPAEC) as a part of Pel10Acm assays[3]
- to compare its gel properties with that of pectin extracted from sunflower head residues[4]
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?