P8750
Petroselinic acid
≥99%, powder
Sinonimo/i:
5-Heptadecylene-1-carboxylic acid, 6-Octadecylenic acid, cis-6-Octadecenoic acid, C18:1n-12
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Stato
powder
Colore
white
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Tipo di lipide
unsaturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h12-13H,2-11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b13-12-
CNVZJPUDSLNTQU-SEYXRHQNSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?