P8664
1,2-Diheptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥99% (GC)
Sinonimo/i:
L-α-Phosphatidylethanolamine, diheptadecanoyl
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (GC)
Gruppo funzionale
amine
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-38(41)45-35-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)48-39(42)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)
YSFFAUPDXKTJMR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)