Vai a
P8629
5β-Pregnane-3α,17α,20α-triol
≥98.00% (TLC), Inactive progestrone metabolite, powder
Sinonimo/i:
3α,17α,20α-Trihydroxy-5β-pregnane, Pregnanetriol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 712.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H36O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
214-148-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2619975
Assay:
≥98.00% (TLC)
Form:
powder
CHF 712.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
5β-Pregnane-3α,17α,20α-triol,
assay
≥98.00% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
chloroform: methanol (1:1): 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)[C@H](C)O)[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C21H36O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h13-18,22-24H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,15+,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
SCPADBBISMMJAW-UHHUKTEYSA-N
General description
5β-Pregnane-3α,17α,20α-triol (pregnanetriol) is a urinary steroid metabolite of 17α-hydroxyprogesterone.
Biochem/physiol Actions
5β-Pregnane-3α,17α,20α-triol (pregnanetriol) plays a role in the synthesis of adrenal corticoids. Levels of pregnanetriol are elevated in the urine of 21-hydroxylase deficiency and congenital adrenal hyperplasia (CAH) patients.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P8129P0543P2016
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97%
assay
≥95%
form
powder
form
powder
form
powder, crystals or chunks
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
chloroform: methanol (1:1): 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (with heat)
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)