P8172
Anti-Rabbit IgG (whole molecule), F(ab′)2 fragment−R-Phycoerythrin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:20
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Anti-Rabbit IgG (whole molecule), F(ab′)2 fragment-R-Phycoerythrin antibody detects all rabbit immunoglobulins.
Immunogeno
Applicazioni
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)