P7778
Phospholipase A2 from Naja mossambica mossambica
lyophilized powder, ~1,500 units/mg protein
Sinonimo/i:
Lecithinase A, PLA2, Phosphatidylcholine 2-acylhydrolase
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
~1,500 units/mg protein
Composizione
Protein, ~90%
pI
8.8 (isoenzyme)
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Definizione di unità
Risultati analitici
Inibitore
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1