Documenti fondamentali
P7521
Sigma-Aldrich
Pro-Arg 4-methoxy-β-naphthylamide acetate salt
powder
Scegli un formato
25 MG
CHF 143.00
CHF 143.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 143.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H30N6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
CHF 143.00
Check Cart for Availability
Stato
powder
Colore
light orange
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cc(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C2CCCN2)cc3ccccc13
InChI
1S/C22H30N6O3/c1-31-19-13-15(12-14-6-2-3-7-16(14)19)27-21(30)18(9-5-11-26-22(23)24)28-20(29)17-8-4-10-25-17/h2-3,6-7,12-13,17-18,25H,4-5,8-11H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)(H4,23,24,26)
VCBSBIGZWZKYIY-UHFFFAOYSA-N
Substrati
Fluorogenic substrate for cathepsin c
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
F A Dolbeare et al.
Clinical chemistry, 23(8), 1485-1491 (1977-08-01)
Enzyme activity can be measured in single cells or in cell suspensions by either static or flow microfluorometry when a fluorogenic substrate is used. We have used amino acid derivatives of arylamines as fluorogenic substrates for tagging cellular proteinases. The