P7275
Pyrophosphate reagent
spectrophotometric assay
Sinonimo/i:
Pyrophosphate detection reagent
Scegli un formato
CHF 82.20
Scegli un formato
About This Item
CHF 82.20
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Stato
powder
impiego
vial sufficient for ≤4 assays
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Componenti
Imidazole × HCl, pH 7.4 45 mM
Citrate 5 mM
EDTA 0.10 mM
Mg2+, Mn2+, Co2+ 2 mM, 0.2 mM, 0.02 mM
β-NADH 0.8 mM
F-6-P 12 mM
Bovine Serum Albumin 5 mg/mL
Sugar Stabilizer 5 mg/mL
PPi-PFK 0.5 units/mL
Aldolase 7.5 units/mL
GDH 5 units/mL
TPI 50 units/mL
Qualità
Principio
The reagent can be used to detect 10-100 nmoles of pyrophosphate.
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)