Documenti fondamentali
P5782
Sigma-Aldrich
Poly(deoxyadenylic-thymidylic) acid sodium salt
Sinonimo/i:
Poly(dA-dT) • Poly(dA-dT)
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
Temperatura di conservazione
−20°C
Altre note
Double-stranded alternating copolymer.
Definizione di unità
One unit will yield an A260 of 1.0 in 1.0 ml of water (1 cm light path).
Quantità
One mg is equivalent to approx. 20 A260 units.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)