Key Documents
P5544
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Propranolol hydrochloride
Sinonimo/i:
(R)-1-(isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
C10H7OCH2CH(OH)CH2NHCH(CH3)2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.80
Beilstein:
5780490
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Attività ottica
[α]21/D +22.2°, c = 1.0 in ethanol(lit.)
Punto di fusione
196-198 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CC(C)NC[C@@H](O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
ZMRUPTIKESYGQW-PFEQFJNWSA-N
Azioni biochim/fisiol
Less active enantiomer of propranolol.
Avvertenza
Shelf-life of the solid is at least four years if stored protected from the uptake of moisture.