G004616
HPLC Analysis of Propranolol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: 0.1 wt% ammonium formate in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 0.5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Analita
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)